795666
Garg 5-bromo-3,4-pyridyne precursor
95%
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-(trimethylsilyl)pyridin-3-yl trifluoromethanesulfonate
Saggio
95%
Stato
liquid
Densità
1.549 g/L at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
triflate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CN=CC(S(=O)(C(F)(F)F)=O)=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H11BrF3NO3SSi/c1-19(2,3)8-6(10)4-14-5-7(8)17-18(15,16)9(11,12)13/h4-5H,1-3H3
DFTOVRWLXREECB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.
Contenuto correlato
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.