Documenti fondamentali
T70203
Sigma-Aldrich
Trimethoxyboroxine
95%
Scegli un formato
100 G
CHF 61.90
CHF 61.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 61.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9B3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.53
Beilstein:
1709158
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 61.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
30 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
10 °C (lit.)
Densità
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)