Documenti fondamentali
795224
Sigma-Aldrich
trans-1-Butenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Stringa SMILE
CC/C=C/B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
VYHBJTPGBOGZLT-SNAWJCMRSA-N
Applicazioni
This MIDA Boronate building block could be utilized in the synthesis of complex polyene-containing molecules.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)