405515
Poly[(o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~870
Sinonimo/i:
Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
chunks
PM
average Mn ~870
Grado di funzionalizzazione
5 epoxide functionality
Viscosità
35-50 cP(25 °C)(lit.)
Punto di fusione
70-75 °C (lit.)
70-75 °C
Temp. transizione
Tg (DSC) 37-39 °C
Tg 37-39 °C (DSC)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H8O.C3H5ClO.CH2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;4-1-3-2-5-3;1-2/h2-5,8H,1H3;3H,1-2H2;1H2
XRYDVSRMOIMZGM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup