This product is sold as a racemate. Unfortunately, there is no indication of its preferred conformation. Product 764523 is an enantiopure compound supplied as a single equatorial diastereomer (major, rel-(1S-2S-5E-pR)). Please see the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/764523
790435
TCO PEG4 succinimidyl ester
Sinonimo/i:
trans-Cyclooctene-PEG4-NHS
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Gruppo funzionale
NHS ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)OC2CCC/C=C/CC2
InChI
1S/C24H38N2O10/c27-21-8-9-22(28)26(21)36-23(29)10-12-31-14-16-33-18-19-34-17-15-32-13-11-25-24(30)35-20-6-4-2-1-3-5-7-20/h1-2,20H,3-19H2,(H,25,30)/b2-1+
ZKPMRASGLDBKPF-OWOJBTEDSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
790435 This material can exist as both the axial and equatorial isomer. Please indicate which isomer this product represents. Thanks.
1 answer-