924075
NHS ester-a-TCO
Sinonimo/i:
(E)-N-Hydroxysuccinyl 2-(1-ax-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (R,E)-2-(1-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, Amine-reactive axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
NHS ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@]1(CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)CC/C=C/CCC1
InChI
HKYXURAVXKJCHH-AWEZNQCLSA-N
Applicazioni
Other new a-TCOs:
- TAMRA-a-TCO (924083)
- Alkyne-a-TCO (924091)
- Amine-a-TCO (924113)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)