Documenti
78060
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.77
Beilstein:
3919200
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
197-200 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H/t15-;/m0./s1
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3