Documenti
778885
Sigma-Aldrich
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R,R)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.31
Beilstein:
11652813
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
Forma fisica
powder
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥97.0%
Impurezze
≤5% water
Stringa SMILE
N[C@@H]1[C@@H](N)[C@@H]2c3ccccc3[C@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m0/s1
NWDYSRZJOLDMRE-FZKCQIBNSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3