Documenti fondamentali
379344
Sigma-Aldrich
4,5-Diazafluoren-9-one
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 200.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
214-217 °C (lit.)
Solubilità
THF: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
dichloromethane: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1c2cccnc2-c3ncccc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-7-3-1-5-12-9(7)10-8(11)4-2-6-13-10/h1-6H
PFMTUGNLBQSHQC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,5-Diazafluoren-9-one is a heterocyclic building block used in the synthesis of various heterocyclic compounds and also as a fluorescent probe.[1][2][2]
Applicazioni
4,5-Diazafluoren-9-one may be used in the preparation of heterocyclic ligands, by condensation with various diamines, hydrazine, 1,4-phenylenediamine, benzidine and 4,4′-methylenedianiline.[3] It may be used in the preparation of 9-diazo-4,5-diazafluorene.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Photoinduced energy-and electron-transfer processes in dinuclear ruthenium (II) and/or osmium (II) complexes connected by a linear rigid bis-chelating bridge.
De Cola L, et al.
Rec. Trav. Chim., 114(11-12), 534-541 (1995)
Synthesis, characterization, electrochemical and spectroscopic studies of two new heteroleptic Ru (II) polypyridyl complexes.
Ocakoglu K, et al.
Dyes and Pigments, 75(2), 385-394 (2007)
4,5-Diazafluoren-9-one.
White PB and Stahl SS.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis., 1-3 (2014)
4, 5-Diazafluoren-9-one.
Fun H-K, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 51(10), 2076-2078 (1995)
4, 5-Diazafluoren-9-one.
Fun HK, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 51(10), 2076-2078 (1995)
Contenuto correlato
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.