Documenti fondamentali
708879
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 183.00
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 183.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
202-206 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)