778362
5-Methyl-5-allyloxycarbonyl-1,3-dioxan-2-one
97%
Sinonimo/i:
5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxane-5-carboxylic acid, 2-propen-1-yl ester, Allyl 5-methyl-2-oxo-1,3-dioxane-5-carboxylate, Allyl functionalized carbonate monomer, MAC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
65-70 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OCC(C(OCC=C)=O)(C)CO1
InChI
1S/C9H12O5/c1-3-4-12-7(10)9(2)5-13-8(11)14-6-9/h3H,1,4-6H2,2H3
OPWZLMZGHGAFNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3