Documenti fondamentali
194182
Sigma-Aldrich
1,4-Pentanediol
99%
Sinonimo/i:
(±)-1,4-Pentanediol, 1,4-Dihydroxy-1-methylbutane, 1,4-Dihydroxypentane, 2,5-Pentanediol, 4-Hydroxy-1-pentanol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
72-73 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)CCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7)3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
GLOBUAZSRIOKLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,4-Pentanediol on dehydration in water at 573K yields five-membered ether, 2-methyltetrahydrofuran.
Applicazioni
1,4-Pentanediol was used in the preparation of poly(ortho ester).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)
Jorge Heller et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 78(1-3), 133-141 (2002-01-05)
The preparation of drug delivery devices using solventless fabrication procedures is of significant interest and two such procedures are described. In one such procedure, powdered polymer and micronized protein are intimately mixed and then extruded into 1 mm strands that