773409
Poly(L-lactide), 2-bromoisobutyryl terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.1
Sinonimo/i:
10 k PLLA-ATRP, ATRP Macromonomer, ATRP terminated PLLA, PLA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D -145°, c = 0.1% in chloroform
PM
average Mn 10,000
Punto di fusione
160-165 °C
Ind. polidispersione
≤1.1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.