Documenti fondamentali
772593
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
63-68 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
chloro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1cc(C=O)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-3H
MAGFXBKNQAAQQA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)