Documenti fondamentali
673722
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-hydroxybenzaldehyd
97%
Sinonimo/i:
3-Chlorosalicylaldehyde
Scegli un formato
1 G
CHF 112.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 112.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
52-56 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
DOHOPUBZLWVZMZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.