Documenti fondamentali
694533
Sigma-Aldrich
2-Fluorocyclohexanone
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 230.00
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 230.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9FO
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.040
P. ebollizione
111-110 °C/70 mmHg
Densità
1.040 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)