209317
Copper chromite
Sinonimo/i:
Copperchromium oxide
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
powder
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Cu].O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.Cu.4O
FULFYAFFAGNFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?