Documenti fondamentali
766461
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzothiophene
97%
Sinonimo/i:
2-Iodobenzo[b]thiophene
Scegli un formato
500 MG
CHF 88.70
CHF 88.70
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 88.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5IS
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 88.70
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
58-63 °C
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5IS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
XNCFWDHWACGQBN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)