Documenti fondamentali
766445
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) tetrafluoroborate
Sinonimo/i:
IPr Au(MeCN)BF4
Scegli un formato
100 MG
CHF 90.20
500 MG
CHF 317.00
CHF 90.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 90.20
500 MG
CHF 317.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H39AuBF4N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
713.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 90.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Impurezze
(May contain up to 15% of the chloride salt 696277.)
Punto di fusione
162-167 °C (decomposition)
Stringa SMILE
CC#N.F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au+])c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2H3N.Au.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-3;;2-1(3,4)5/h9-16,18-21H,1-8H3;1H3;;/q;;+1;-1
YZYFYLAQORXITI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful in the synthesis of pyrroles by amino-Claisen rearrangement
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)