Documenti fondamentali
759724
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
5-Chloro-3-iodo-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-3-iodosalicylaldehyde
Scegli un formato
1 G
CHF 50.10
CHF 50.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 50.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4ClIO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 50.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
87-92 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
iodo
Stringa SMILE
Oc1c(I)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
QNSRWUDUYCZRQJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)