Documenti fondamentali
759325
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromothiophene
Scegli un formato
5 G
CHF 80.50
CHF 80.50
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 80.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Br2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 80.50
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.632
Densità
2.157 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1csc(Br)c1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H
WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)