247154
3,4-Dibromothiophene
99%
Sinonimo/i:
3,4-Dibromothiophene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.640 (lit.)
P. ebollizione
221-222 °C (lit.)
Punto di fusione
4-5 °C (lit.)
Densità
2.188 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cscc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-7-2-4(3)6/h1-2H
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?