Documenti fondamentali
757632
Sigma-Aldrich
6-Iodo-1-hexyne
97%
Sinonimo/i:
1-Iodo-5-hexyne
Scegli un formato
1 G
CHF 57.60
5 G
CHF 210.00
CHF 57.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 57.60
5 G
CHF 210.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9I
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 57.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529
Densità
1.579 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ICCCCC#C
InChI
1S/C6H9I/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
YITSYYQPKJETAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
6-Iodo-1-hexyneis an unsaturated organic compound and it is a significant reactant in atom-transfer cyclization processes. It is also used as an alkylating agent.[1]
Applicazioni
6-Iodo-1-hexyne can be used as a precursor to synthesize:
  • alkyne-functionalized ammonium monomers with corresponding tertiary amine [2]
  • cationic alkyne derivatives [3]
  • N,N,N-Trimethyl-N-hexynylaminium iodide salts [4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
164.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
73.33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Iodine-atom-transfer-type carbocyclization of 2-(2-propynyloxy) ethyl iodides involving a lithium alkylidene carbenoid intermediate
Harada T, et al.
Synlett, 2007(07), 1130-1132 (2007)
Kendra Sorroza-Martínez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-10)
A new class of phosphorus dendritic compounds (PDCs) having a cyclotriphosphazene (P3N3) core and decorated with six β-cyclodextrin (βCD) units, named P3N3-[O-C6H4-O-(CH2)n-βCD]6, where n = 3 or 4 was designed, and the synthesis was performed using copper (I) catalyzed alkyne-azide