Documenti fondamentali
735329
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)cyclopentane
contains copper as stabilizer, 95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11I
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.537
Densità
1.604 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
ICC1CCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2