Documenti
690643
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-butyne
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
1-Methylpropargyl bromide, 2-Bromo-3-butyne, 3-Bromobutyne, 3-Butyn-2-yl bromide
About This Item
Formula condensata:
BrC(CH3)CC≡H
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.99
Beilstein:
1098353
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(Br)C#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-3-4(2)5/h1,4H,2H3
PYJVGTWBTIEAMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
76.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24.8 °C