Documenti fondamentali
755621
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,2-di(oleate-13C18) 3-oleate
≥99% 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C36C21H104O6
Peso molecolare:
921.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99% 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
liquid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+36
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=O)CO[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][1
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,3+1,4+1,6+1,7+1,9+1,10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,18+1,19+1,21+1,22+1,24+1,25+1,27+1,28+1,30+1,31+1,33+1,34+1,36+1,37+1,39+1,40+1,42+1,43+1,45+1,46+1,48+1,49+1,51+1,55+1,57+1
PHYFQTYBJUILEZ-FAHXWPFJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
626.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
330.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)