Vai a
T4632
Glyceryl trinonadecanoate
≥99%
Sinonimo/i:
TG(19:0/19:0/19:0), Trinonadecanoin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 166.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 591.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H116O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
933.56
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141833
MDL number:
CHF 166.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
GC/GC: suitable
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-57(66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h57H,4-56H2,1-3H3
InChI key
IZTDYXKTXNJHMQ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T3882T2151T5016
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
plant
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl trinonadecanoate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)