Documenti fondamentali
74398
Sigma-Aldrich
Nonylamine
≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
1-Aminononane
Scegli un formato
5 ML
CHF 125.00
25 ML
CHF 221.00
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 125.00
25 ML
CHF 221.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.27
Beilstein:
1733633
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.433
P. ebollizione
201 °C (lit.)
Densità
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-10H2,1H3
FJDUDHYHRVPMJZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nonylamine is an alkylamine generally used to insert C9 chains to substrates.[1][2] It is also used as intercalating material in the exfoliation of titanosilicates and γ-layered zirconium phosphate.[3][4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Octadecylamine ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
74750
Octadecylamine
esadecilammina 98%
Sigma-Aldrich
445312
esadecilammina
Decylamine 95%
Sigma-Aldrich
D2404
Decylamine
Octylamine 99%
Sigma-Aldrich
O5802
Octylamine
Sodio cloruro anhydrous, Redi-Dri™, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
746398
Sodio cloruro
Inhibition of quorum sensing in gram-negative bacteria by alkylamine-modified cyclodextrins.
Morohoshi, Tomohiro et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 116(2), 175-179 (2013)
Intercalation Processes of n-Alkyl Monoamines in γ-Zirconium Phosphate.
Alberti, Giulio et al.
Langmuir, 16(9), 4165-4170 (2000)
Exfoliated Titanosilicate Material UZAR-S1 Obtained from JDF-L1.
Rubio, C
European Journal of Inorganic Chemistry, 2010(1), 159-163 (2010)
Tetrahydrofuran-based amino acids as library scaffolds.
Edwards, Alison A et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 6(2), 230-238 (2004)
Detection of Hb-Papio B, a silent mutation of the baboon beta chain, by high performance liquid chromatography. Improved procedures for the separation of globin chains by HPLC.
J B Shelton et al.
Hemoglobin, 6(5), 451-464 (1982-01-01)