Vai a
367656
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
99%
Sinonimo/i:
HFiPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH(CF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-479-1
MDL number:
vapor pressure
1.22 psi ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.319 (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F6O2/c1-2-3(13)14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h2,4H,1H2
InChI key
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)