408980
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate
contains 1500 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinonimo/i:
β-(Diethylamino)ethyl methacrylate, 2-(N ,N -Diethylamino)ethyl methacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
1500 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
80 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-5-11(6-2)7-8-13-10(12)9(3)4/h3,5-8H2,1-2,4H3
SJIXRGNQPBQWMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Polymeric mediator containing ferrocene moieties which are applicable in electrochemical biosensors.
- Sepiolite-based nanocomposites by (cryo)polymerization method.
- Thermoresponsive triblock copolymers via group transfer polymerization (GTP).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup