Documenti fondamentali
737534
Sigma-Aldrich
1-Z-2-Piperidone
95%
Sinonimo/i:
1-N-(Benzyloxycarbonyl)-2-piperidone
Scegli un formato
1 G
CHF 49.70
CHF 49.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 49.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 49.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544
Densità
1.194 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
O=C1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-8-4-5-9-14(12)13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
LKGMGCSFOUSKCR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)