Documenti fondamentali
737267
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)chlorophosphine
97%
Sinonimo/i:
Bis(1-adamantyl)phosphinous chloride, Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphinous chloride, Diadamantylchlorophosphine
Scegli un formato
1 G
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 266.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30ClP
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Impurezze
may contain ≤1% CCl4
Punto di fusione
168-173 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
ClP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@]45C[C@H]6C[C@H](C[C@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C20H30ClP/c21-22(19-7-13-1-14(8-19)3-15(2-13)9-19)20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18H,1-12H2/t13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-
BVOJCPQWSXCCKU-RWTPHSKKSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation - Water-react 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)