695157
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.599
Densità
1.017 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(Pc2cc(C)cc(C)c2)c1
InChI
1S/C16H19P/c1-11-5-12(2)8-15(7-11)17-16-9-13(3)6-14(4)10-16/h5-10,17H,1-4H3
GPFIUEZTNRNFGD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Iron(II) chiral diimine diphosphine complexes as catalysts for the asymmetric transfer hydrogenation of ketones.[1]
- The complex of iridium with biphenol phosphite-phosphine bidentate ligand as an asymmetric catalyst for the hydrogenation of N-arylimines.[2]
- Chiral phosphines with excellent stereoselectivity by 1, 4 addition reaction with α,β-unsaturated aldehydes using a palladium catalyst.[3]
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?