Documenti fondamentali
737178
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.504
Densità
1.500 g/L at 25 °C
Stringa SMILE
CC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
NCJAJYPBNUFMQK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)