Documenti fondamentali
759341
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
Scegli un formato
5 G
CHF 82.30
CHF 82.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 82.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 82.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514
Densità
1.597 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)