Documenti fondamentali
736597
Sigma-Aldrich
1-Naphthylphenylsilane
96%
Sinonimo/i:
1-(Phenylsilyl)naphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.644
Densità
1.069 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[SiH2](c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H14Si/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12H,17H2
FYPVRHDXFWNYTG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)