517690
1-Iodo-3-phenylpropane
97%
Sinonimo/i:
3-Iodopropylbenzene
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5820 (lit.)
Densità
1.530 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
phenyl
Stringa SMILE
ICCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11I/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?