Documenti fondamentali
734020
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11F2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.403
Densità
1.054 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
CN1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C6H11F2N/c1-9-4-2-6(7,8)3-5-9/h2-5H2,1H3
LFHMKODCPPOLIB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
70.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)