Documenti fondamentali
M73788
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-piperidone
99%
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-piperidone, 1-Methyl-6-oxopiperidine, N-Methyl-δ-valerolactam, N-Methyl-2-piperidinone, N-Methyl-2-piperidone, N-Methylpiperidone, N-Methylvalerolactam
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Beilstein:
1708
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Stato
liquid
P. ebollizione
105-106 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
GGYVTHJIUNGKFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ekaterina F Kolesanova et al.
International journal of peptides, 2013, 197317-197317 (2013-09-13)
Unified schedule for multiple parallel solid-phase synthesis of so-called "difficult" peptides on polypropylene pins was developed. Increase in the efficiency of 9-fluorenyl(methoxycarbonyl) N-terminal amino-protecting group removal was shown to have a greater influence on the accuracy of the "difficult" peptide
Ilnaz T Rakipov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
In the present work, the thermochemistry of solution, solvation, and hydrogen bonding of cyclic amides in proton acceptor (B) and proton donor (RXH) solvents were studied. The infinite dilution solution enthalpies of δ-valerolactam, N-methylvalerolactam, ε-caprolactam, and N-methylcaprolactam were measured at