Documenti fondamentali
732575
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(dimethyl sulfide)platinum(II)
mixture of cis and trans
Sinonimo/i:
Bis(dimethylsulfur)platinum(II) dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H12Cl2PtS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Punto di fusione
160-162 °C
Stringa SMILE
CSC.CSC.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H6S.2ClH.Pt/c2*1-3-2;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
OWJNVRJATFZAKN-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)