Documenti fondamentali
731714
Sigma-Aldrich
copper(II) ethylacetoacetate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18CuO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
201.2-203.2 °C
Stringa SMILE
CCC(C(C)=O)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/2C6H10O3.Cu/c2*1-3-5(4(2)7)6(8)9;/h2*5H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2
BWRKZNDMFFOZJB-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Common Cu(+2) precursor
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Abhishek Anand et al.
Microorganisms, 8(8) (2020-08-01)
Plants face many biotic and abiotic challenges in nature; one of them is attack by disease-causing microbes. Phytophthora infestans, the causal agent of late blight is one of the most prominent pathogens of the potato responsible for multi-billion-dollar losses every
Jorge Del Cueto et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 126, 163-172 (2018-03-11)
Almond bitterness is the most important trait for breeding programs since bitter-kernelled seedlings are usually discarded. Amygdalin and its precursor prunasin are hydrolyzed by specific enzymes called β-glucosidases. In order to better understand the genetic control of almond bitterness, some