Documenti
8.02712
Sigma-Aldrich
Copper(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14CuO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
236-477-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.13 hPa ( 163 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
P. eboll.
160 °C/13 hPa
Punto di fusione
245 °C (decomposition)
Densità bulk
200‑400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Loss on drying: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3