Documenti fondamentali
731137
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
≥97%
Scegli un formato
500 MG
CHF 217.00
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 217.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H2Br2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
solid
Punto di fusione
165-169 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1cc2sc3cc(Br)sc3c2s1
InChI
1S/C8H2Br2S3/c9-5-1-3-7(12-5)8-4(11-3)2-6(10)13-8/h1-2H
UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2