710172
Dithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
97% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
65-70 °C
Stringa SMILE
c1cc2sc3ccsc3c2s1
InChI
1S/C8H4S3/c1-3-9-7-5(1)11-6-2-4-10-8(6)7/h1-4H
VGWBXRXNERKBSJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
247.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
119.5 °C - closed cup
Articoli
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.