Documenti fondamentali
702641
Sigma-Aldrich
Thieno[2,3-b]thiophene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.668
Densità
1.326 g/cm3 at 25 °C
Stringa SMILE
c1cc2ccsc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4H
YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)