Documenti fondamentali
901214
Sigma-Aldrich
1,1′-[4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl]bis[1,1,1-trimethylstannane]
Sinonimo/i:
2,6-Bis(trimethylstannyl)-4,8-bis(5-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene, 2,6-Bis(trimethyltin)-4,8-bis[5-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene
Scegli un formato
500 MG
CHF 322.00
CHF 322.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 322.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H58S4Sn2
Numero CAS:
Peso molecolare:
904.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
CHF 322.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Livello qualitativo
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Sn](C)(C)(C)c1[s]c2c(c(c4[s]c(cc4c2c5[s]c(cc5)CC(CCCC)CC)[Sn](C)(C)C)c3[s]c(cc3)CC(CCCC)CC)c1
InChI
1S/C34H40S4.6CH3.2Sn/c1-5-9-11-23(7-3)21-25-13-15-29(37-25)31-27-17-19-36-34(27)32(28-18-20-35-33(28)31)30-16-14-26(38-30)22-24(8-4)12-10-6-2;;;;;;;;/h13-18,23-24H,5-12,21-22H2,1-4H3;6*1H3;;
OCFFMJYHZKHRKM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liyan Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(5), 1958-1966 (2017-01-14)
A new organic small molecule, DRTB-T, that incorporates a two-dimensional trialkylthienyl-substituted benzodithiophene core building block was designed and synthesized. DRTB-T has a band gap (E
Haijun Bin et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(14), 5085-5094 (2017-03-23)
In the last two years, polymer solar cells (PSCs) developed quickly with n-type organic semiconductor (n-OSs) as acceptor. In contrast, the research progress of nonfullerene organic solar cells (OSCs) with organic small molecule as donor and the n-OS as acceptor