Documenti fondamentali
725625
Sigma-Aldrich
Caffeine-(trimethyl-d9)
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,3,7-Trimethyl-d9-xanthine
Scegli un formato
100 MG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 474.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D9HN4O2
Peso molecolare:
203.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 474.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
234-236.5 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C1=O)N(C2=C1N(C([2H])([2H])[2H])C=N2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
RYYVLZVUVIJVGH-GQALSZNTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Fentanyl-D5 solution 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
F-001
Fentanyl-D5 solution
Caffeine solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
C-051
Caffeine solution
Atenolol-d7 analytical standard
Supelco
06613
Atenolol-d7
Caffeina EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
SAFC
1.02584
Caffeina
Caffeine solution analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
Supelco
C6035
Caffeine solution
Caffeina BioXtra
Sigma-Aldrich
C8960
Caffeina
Caffeina powder, ReagentPlus®
Sigma-Aldrich
C0750
Caffeina
Catarina Rendeiro et al.
The British journal of nutrition, 116(12), 1999-2010 (2017-01-10)
Specific flavonoid-rich foods/beverages are reported to exert positive effects on vascular function; however, data relating to effects in the postprandial state are limited. The present study investigated the postprandial, time-dependent (0-7 h) impact of citrus flavanone intake on vascular function.