Documenti fondamentali
705357
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), 3,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), Theobromine-(dimethyl-d6)
Scegli un formato
2 MG
CHF 418.00
5 MG
CHF 968.00
CHF 418.00
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
CHF 418.00
5 MG
CHF 968.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D6H2N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 418.00
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
345 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
YAPQBXQYLJRXSA-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)