Documenti fondamentali
588598
Sigma-Aldrich
Caffeine-(3-methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC7H10N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
234-236.5 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CN1C(=O)N([13CH3])c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i2+1
RYYVLZVUVIJVGH-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Caffeina EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
SAFC
1.02584
Caffeina
Caffeine Impurity F Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2000
Caffeine Impurity F
Caffeina phyproof® Reference Substance
PHL89591
Caffeina
Caffeina powder, ReagentPlus®
Sigma-Aldrich
C0750
Caffeina
Caffeina Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Sigma-Aldrich
C1778
Caffeina
Caffeina BioXtra
Sigma-Aldrich
C8960
Caffeina
Caffeina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
56396
Caffeina