C8960
Caffeina
BioXtra
Sinonimo/i:
1,3,7-trimetilxantina
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
234-236.5 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 0.5 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)